Drukuj
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5695-1G OR5695-5G
APOSOR5695-1GEA 215 PLN
APOSOR5695-1G APOSOR5695-5G
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formuła: C₉H₁₂BrNO₂S
Temp. topnienia: 87…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01215090
Numer CAS: 1984-27-6