Drukuj
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N,N-Dimethyl 4-bromobenzenesulphonamide
OR5693-1G OR5693-5G
APOSOR5693-1GEA 110 PLN
APOSOR5693-1G APOSOR5693-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formuła: C₈H₁₀BrNO₂S
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017834
Numer CAS: 707-60-8