Drukuj
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Benzyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
OR5674-1G OR5674-500MG OR5674-250MG
APOSOR5674-1GEA 175 PLN
APOSOR5674-1G APOSOR5674-500MG APOSOR5674-250MG
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formuła: C₁₇H₁₄O₃
Temp. topnienia: 232…234 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00047643
Numer CAS: 86-44-2