Drukuj
2-Chloro-4-iodopyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 110 PLN
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Chloro-4-iodopyridine
2-Chloro-4-iodopyridine
Formuła: C₅H₃ClIN
Temp. topnienia: 41…45 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861983
Numer CAS: 153034-86-7