Drukuj
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5641-1G OR5641-25G
APOSOR5641-1GEA 110 PLN
APOSOR5641-1G APOSOR5641-25G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₄N₂
MW: 150.65 g/mol
Temp. topnienia: 110…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060160
Numer CAS: 24214-73-1
Jednostka: 3263
ADR: 8 II