Drukuj
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dimethyl-5-nitro-1H-indole
OR5638-250MG OR5638-5G
APOSOR5638-250MGEA 0 PLN
APOSOR5638-250MG APOSOR5638-5G
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.2 g/mol
Temp. topnienia: 184…192 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00022708
Numer CAS: 21296-94-6
Numer WE (dawny EINECS): 244-321-6