Drukuj
2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5632-10G OR5632-1G OR5632-5G
APOSOR5632-10GEA 6670 PLN
APOSOR5632-10G APOSOR5632-1G APOSOR5632-5G
2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formuła: C₁₃H₁₃NO₂
Temp. topnienia: 130…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01567811
Numer CAS: 386704-11-6