Drukuj
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5631-25G OR5631-100G OR5631-500G
APOSOR5631-25GEA 836 PLN
APOSOR5631-25G APOSOR5631-100G APOSOR5631-500G
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formuła: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 124 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 108…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067698
Numer CAS: 27489-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 249-492-8
Jednostka: 3259
ADR: 8 III