Drukuj
2,4-Tiazolidynodion 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5630-100G OR5630-1KG OR5630-500G
APOSOR5630-100GEA 656 PLN
APOSOR5630-100G APOSOR5630-1KG APOSOR5630-500G
2,4-Tiazolidynodion 98%
2,4-Tiazolidynodion
Formuła: C₃H₃NO₂S
Temp. Wrzenia: 178…179 °C/19mmHg
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005478
Numer CAS: 2295-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-941-2