Drukuj
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5627-1G OR5627-5G
APOSOR5627-1GEA 615 PLN
APOSOR5627-1G APOSOR5627-5G
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formuła: C₇H₆BrNO₄S
Temp. topnienia: 114…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054605
Numer CAS: 94832-06-1