Drukuj
3-Bromo-5-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5626-25G OR5626-5G OR5626-100G
APOSOR5626-25GEA 189 PLN
APOSOR5626-25G APOSOR5626-5G APOSOR5626-100G
3-Bromo-5-nitrotoluene 98%
3-Bromo-5-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. Wrzenia: 269…270 °C
Temp. topnienia: 81…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659815
Numer CAS: 52488-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 257-955-3