Drukuj
5-(Chloroacetyl)-6-chlorooxindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5625-1G OR5625-25G OR5625-5G
APOSOR5625-1GEA 241 PLN
APOSOR5625-1G APOSOR5625-25G APOSOR5625-5G
5-(Chloroacetyl)-6-chlorooxindole 97%
5-(Chloroacetyl)-6-chlorooxindole
Formuła: C₁₀H₇Cl₂NO₂
Temp. topnienia: 211…213 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115735
Numer CAS: 118307-04-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,III