Drukuj
7-Chlorooxindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5622-1G OR5622-5G OR5622-25G
APOSOR5622-1GEA 0 PLN
APOSOR5622-1G APOSOR5622-5G APOSOR5622-25G
7-Chlorooxindole 98%
7-Chlorooxindole
Formuła: C₈H₆ClNO
Temp. topnienia: 221…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06656001
Numer CAS: 25369-33-9