Drukuj
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-Boc-aminothiazole-4-carboxylate, Methyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR5619-1G OR5619-5G
APOSOR5619-1GEA 335 PLN
APOSOR5619-1G APOSOR5619-5G
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Temp. topnienia: 156…160 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06659910
Numer CAS: 850429-62-8