Drukuj
2-Chloro-4-methoxypyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5617-1G OR5617-5G OR5617-25G
APOSOR5617-1GEA 110 PLN
APOSOR5617-1G APOSOR5617-5G APOSOR5617-25G
2-Chloro-4-methoxypyridine 98%
2-Chloro-4-methoxypyridine
Formuła: C₆H₆ClNO
Temp. Wrzenia: 224…225 °C
Gęstość: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093951
Numer CAS: 17228-69-2