Drukuj
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 1610 PLN
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Formuła: C₇H₁₂N₂O
Temp. topnienia: 110…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055620
Numer CAS: 55809-36-4