Drukuj
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5615-1G OR5615-5G
APOSOR5615-1GEA 110 PLN
APOSOR5615-1G APOSOR5615-5G
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formuła: C₅H₅BrN₂O₂S
Temp. topnienia: 157…159 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00137990
Numer CAS: 850429-60-6