Drukuj
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5613-1G OR5613-250MG OR5613-5G
APOSOR5613-1GEA 392 PLN
APOSOR5613-1G APOSOR5613-250MG APOSOR5613-5G
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₈BrClO₂S
Temp. Wrzenia: 101…104 °C/0,3mmHg
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00204178
Numer CAS: 175278-24-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III