Drukuj
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
OR5612-1G OR5612-5G OR5612-25G
APOSOR5612-1GEA 110 PLN
APOSOR5612-1G APOSOR5612-5G APOSOR5612-25G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formuła: C₆H₈N₂O₂S
Temp. topnienia: 159…163 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00602139
Numer CAS: 32955-21-8