Drukuj
Ethyl 2-amino-5-oxazolecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-aminooxazole-5-carboxylate
OR5611-1G OR5611-250MG
APOSOR5611-1GEA 131 PLN
APOSOR5611-1G APOSOR5611-250MG
Ethyl 2-amino-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Formuła: C₆H₈N₂O₃
MW: 156.1393 g/mol
Temp. topnienia: 151…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657433
Numer CAS: 113853-16-0