Drukuj
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl2-chloro-4-thiazolecarboxylate
OR5610-1G OR5610-5G
APOSOR5610-1GEA 131 PLN
APOSOR5610-1G APOSOR5610-5G
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate
Formuła: C₅H₄ClNO₂S
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659909
Numer CAS: 850429-61-7