Drukuj
Ethyl thiazole-5-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5607-1G OR5607-5G OR5607-25G
APOSOR5607-1GEA 0 PLN
APOSOR5607-1G APOSOR5607-5G APOSOR5607-25G
Ethyl thiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl thiazole-5-carboxylate
Formuła: C₆H₇NO₂S
Temp. Wrzenia: 77…78 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 14 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06205069
Numer CAS: 32955-22-9