Drukuj
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5603-25G OR5603-5G OR5603-1G
APOSOR5603-25GEA 435 PLN
APOSOR5603-25G APOSOR5603-5G APOSOR5603-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formuła: C₉H₇BrN₂S
Temp. topnienia: 181…187 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051953
Numer CAS: 2103-94-8