Drukuj
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected, 2-Boc-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5596-1G OR5596-5G
APOSOR5596-1GEA 110 PLN
APOSOR5596-1G APOSOR5596-5G
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₉H₁₂N₂O₄S
Temp. topnienia: 250…252 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02181057
Numer CAS: 83673-98-7