Drukuj
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5587-25G OR5587-100G
APOSOR5587-25GEA 276 PLN
APOSOR5587-25G APOSOR5587-100G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₄H₄N₂O₂S
Temp. topnienia: 245…247 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00859429
Numer CAS: 40283-41-8