Drukuj
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5586-5G OR5586-1G OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA 377 PLN
APOSOR5586-5G APOSOR5586-1G APOSOR5586-25G
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₄H₃NO₂S
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03428539
Numer CAS: 14527-41-4