Drukuj
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Imidazole-4-carboxylic acid
OR5585-1G OR5585-25G OR5585-5G
APOSOR5585-1GEA 110 PLN
APOSOR5585-1G APOSOR5585-25G APOSOR5585-5G
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₄H₄N₂O₂
Temp. topnienia: 264…266 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082203
Numer CAS: 1072-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-017-8