Drukuj
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5583-1G OR5583-250MG OR5583-5G
APOSOR5583-1GEA 232 PLN
APOSOR5583-1G APOSOR5583-250MG APOSOR5583-5G
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
6-Acetylaminonicotinic acid
Formuła: C₈H₈N₂O₃
Temp. topnienia: 276…278 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129118
Numer CAS: 21550-48-1