Drukuj
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5580-10G OR5580-1G OR5580-25G
APOSOR5580-10GEA 934 PLN
APOSOR5580-10G APOSOR5580-1G APOSOR5580-25G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formuła: C₆H₆BrN₃O₂
Temp. topnienia: 160…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092197
Numer CAS: 100367-40-6