Drukuj
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Isopropyl-2-methoxybenzaldehyde
OR55741-25G OR55741-100G
APOSOR55741-25GEA 911 PLN
APOSOR55741-25G APOSOR55741-100G
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095324
Numer CAS: 85902-68-7