Drukuj
Methyl mercaptan sodium salt solution
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
OR55697-1L OR55697-100G
APOSOR55697-1LEA 0 PLN
APOSOR55697-1L APOSOR55697-100G
Methyl mercaptan sodium salt solution
Methyl mercaptan sodium salt
Formuła: CH₃NaS
MW: 70.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174316
Numer CAS: 5188-07-8
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 I