Drukuj
2-Acetylamino-4-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(4-Methyl-2-pyridyl)acetamide, N-(4-Methylpyridin-2-yl)acetamide, 2-Acetamido-4-picoline, 2-Acetamido-4-methylpyridine
OR5569-100G OR5569-25G OR5569-5G
APOSOR5569-100GEA 3950 PLN
APOSOR5569-100G APOSOR5569-25G APOSOR5569-5G
2-Acetylamino-4-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-4-methylpyridine
Formuła: C₈H₁₀N₂O
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234432
Numer CAS: 5327-32-2