Drukuj
Kwas 4-bromopikolinowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR5568-10G OR5568-25G OR5568-5G
APOSOR5568-10GEA 160 PLN
APOSOR5568-10G APOSOR5568-25G APOSOR5568-5G
Kwas 4-bromopikolinowy 97%
Kwas 4-bromopikolinowy
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. topnienia: 172…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426665
Numer CAS: 30766-03-1