Drukuj
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
OR5566-100G OR5566-25G
APOSOR5566-100GEA 334 PLN
APOSOR5566-100G APOSOR5566-25G
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formuła: C₅H₄N₂O₃
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006258
Numer CAS: 15128-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 239-191-2