Drukuj
Kwas walerianowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 110 PLN
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Kwas walerianowy 99%
Kwas walerianowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 184…186 °C
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004413
Numer CAS: 109-52-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III