Drukuj
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55654-1G OR55654-25G OR55654-5G
APOSOR55654-1GEA 110 PLN
APOSOR55654-1G APOSOR55654-25G APOSOR55654-5G
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formuła: C₇H₆ClNO₃
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11035883
Numer CAS: 3970-39-6