Drukuj
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55653-1G OR55653-25G OR55653-5G
APOSOR55653-1GEA 110 PLN
APOSOR55653-1G APOSOR55653-25G APOSOR55653-5G
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
2-Chloro-3-nitrophenol
Formuła: C₆H₄ClNO₃
MW: 173.5500 g/mol
Temp. topnienia: 120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11035882
Numer CAS: 603-84-9