Drukuj
N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
OR55651-100G OR55651-500G
APOSOR55651-100GEA 110 PLN
APOSOR55651-100G APOSOR55651-500G
N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina
N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina
Formuła: C₉H₂₃N₃
MW: 173.30 g/mol
Temp. Wrzenia: 198 °C
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014876
Numer CAS: 3030-47-5
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 II