Drukuj
3-Vinylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55645-1G OR55645-5G
APOSOR55645-1GEA 226 PLN
APOSOR55645-1G APOSOR55645-5G
3-Vinylbenzoic acid 98%
3-Vinylbenzoic acid
Formuła: C₉H₈O₂
Temp. topnienia: 91…95 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00157038
Numer CAS: 28447-20-3