Drukuj
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chlorobenzenesulphonic acid Sodium Salt
OR55632-25G OR55632-500G
APOSOR55632-25GEA 255 PLN
APOSOR55632-25G APOSOR55632-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formuła: C₆H₅ClO₃S
MW: 214.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014731
Numer CAS: 5138-90-9