Drukuj
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dibromoiodobenzene
OR55629-1G OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA 131 PLN
APOSOR55629-1G APOSOR55629-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Formuła: C₆H₃Br₂I
MW: 361.80 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192666
Numer CAS: 19821-80-8