Drukuj
7-Hydroxyflavanone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55597-1G OR55597-25G OR55597-5G
APOSOR55597-1GEA 261 PLN
APOSOR55597-1G APOSOR55597-25G APOSOR55597-5G
7-Hydroxyflavanone 99%
7-Hydroxyflavanone
Formuła: C₁₅H₁₂O₃
Temp. topnienia: 187…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017487
Numer CAS: 6515-36-2