Drukuj
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55593-1G OR55593-5G OR55593-25G
APOSOR55593-1GEA 110 PLN
APOSOR55593-1G APOSOR55593-5G APOSOR55593-25G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Formuła: C₁₆H₂₈N₂
Temp. topnienia: 77…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094045
Numer CAS: 67490-21-5