Drukuj
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
OR55592-25G OR55592-100G
APOSOR55592-25GEA 545 PLN
APOSOR55592-25G APOSOR55592-100G
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Formuła: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059244
Numer CAS: 599-91-7