Drukuj
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR55573-25G OR55573-5G OR55573-100G
APOSOR55573-25GEA 714 PLN
APOSOR55573-25G APOSOR55573-5G APOSOR55573-100G
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide
Formuła: C₄H₈BrNO
Temp. Wrzenia: 63…65 °C/1mmHg
Gęstość: 1,5412 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12026683
Numer CAS: 5468-77-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III