Drukuj
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
OR55548-25G OR55548-5G
APOSOR55548-25GEA 3600 PLN
APOSOR55548-25G APOSOR55548-5G
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235.64 g/mol
Temp. topnienia: 95…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01859935
Numer CAS: 58032-84-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III