Drukuj
3-Propoxybenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR55479-1G OR55479-5G
APOSOR55479-1GEA 836 PLN
APOSOR55479-1G APOSOR55479-5G
3-Propoxybenzoic acid 98%
3-Propoxybenzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 190965-42-5