Drukuj
5-Hydroxypicolinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR5545-1G OR5545-5G OR5545-100G OR5545-25G
APOSOR5545-1GEA 110 PLN
APOSOR5545-1G APOSOR5545-5G APOSOR5545-100G APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinic acid 95%
5-Hydroxypicolinic acid
Formuła: C₆H₅NO₃
Temp. topnienia: 260…264 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00661309
Numer CAS: 15069-92-8