Drukuj
5-Amino-1-pentanol, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Amino-1-pentanol
OR55441-100G OR55441-500G OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA 749 PLN
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G APOSOR55441-25G
5-Amino-1-pentanol, Technical Grade
5-Aminopentan-1-ol
Formuła: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 222
Temp. topnienia: 36
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008237
Numer CAS: 2508-29-4
Jednostka: 3259
ADR: 8 III