Drukuj
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, dehydrate, N-BOC protected
OR5544-1G OR5544-250MG
APOSOR5544-1GEA 2160 PLN
APOSOR5544-1G APOSOR5544-250MG
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
Formuła: C₁₂H₁₆BNO₄
Temp. topnienia: 134…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659853
Numer CAS: 850568-79-5